γ-Butyrolacton zur Synthese

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,4-Butyrolacton, GBL, 4-Hydroxybuttersäurelacton, Butan-4-olid

8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
8.01661.0100EA 25.1 EUR
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
γ-Butyrolacton zur Synthese
γ-Butyrolacton
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005386
CAS-Nummer: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR