Bernsteinsäureanhydrid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Oxacyclopentan-2,5-dion, 1,4-Butandisäureanhydrid, Ethandicarbonsäureanhydrid
158760010
158760050
158760500
158760051
158762500
ACRO158760010EA
194
EUR
ACRO158760010
ACRO158760050
ACRO158760500
ACRO158760051
ACRO158762500
Bernsteinsäureanhydrid 99%
Bernsteinsäureanhydrid
Formel:
C₄H₄O₃ Molecular Weight: 100,07 g/mol Siedepunkt: 261 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 116…120 °C Dichte: 1,503 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005525 CAS-Nummer: 108-30-5 EINECS: 203-570-0 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,09039 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals or flakes and/or chips |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 120 °C |
Titration by coupling | ≥98.5 % |