Bernsteinsäureanhydrid

Lieferant: MP Biomedicals
Achtung

Synonyme: Oxacyclopentan-2,5-dion, 1,4-Butandisäureanhydrid, Ethandicarbonsäureanhydrid

02102970.5 0210297001
ICNA02102970.5EA 138 EUR
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Bernsteinsäureanhydrid
Bernsteinsäureanhydrid
Formel: C₄H₄O₃
Molecular Weight: 100,07 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 157 °C
MDL: MFCD00005525
CAS-Nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09039

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR