Bernsteinsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Oxacyclopentan-2,5-dion, 1,4-Butandisäureanhydrid, Ethandicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00683.0100
8.00683.0500
8.00683.1000
8.00683.9050
8.00683.0100EA
35.1
EUR
8.00683.0100
8.00683.0500
8.00683.1000
8.00683.9050
Bernsteinsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bernsteinsäureanhydrid
Formel:
C₄H₄O₃ Molecular Weight: 100,07 g/mol Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 120 °C Dichte: 1,503 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005525 CAS-Nummer: 108-30-5 EINECS: 203-570-0 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,09039 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 67 g/l (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | 116 - 120 °C |
Molar Mass | 100.07 g/mol |
Bulk Density | 550 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | 261 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (92 °C) |
Flash Point | 157 °C |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.7 (20 g/l, H2O) |