Tetrahydropyran 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Oxacyclohexan
325881000
325885000
ACRO325881000EA
56.7
EUR
ACRO325881000
ACRO325885000
Tetrahydropyran 99%
Tetrahydropyran
Formel:
C₅H₁₀O Molecular Weight: 86,13 g/mol Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0,88 g/cm³ Flammpunkt: –15 °C |
MDL:
MFCD00006585 CAS-Nummer: 142-68-7 EINECS: 205-552-8 UN: 3271 ADR: 3,II Merck Index: 12,09356 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |