Tetrahydropyran ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Oxacyclohexan
A13392.AE A13392.AP
A13392.AEEA 46.6 EUR
A13392.AE A13392.AP
Tetrahydropyran ≥98%
Tetrahydropyran
Purity: 98+% CAS No.: 142-68-7 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.14 Flash Point: -15°(5°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -49° Boiling Point: 87-89° Beilstein Reference: 102436 Merck Reference: 14,9217 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00006585
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 87…89 °C
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 0,882
Flammpunkt: –15 °C (5 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006585
CAS-Nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9217