Tetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Oxacyclohexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
293105-100ML 293105-1L
SIAL293105-100MLEA 162 EUR
SIAL293105-100ML SIAL293105-1L
Tetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 88
Schmelzpunkt: –44.2 °C
Dichte: 0.881 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006585
CAS-Nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09356