β-Butyrolacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Butyrolacton, Butan-3-olid, 3-Hydroxybuttersäurelacton, 4-Methyloxetan-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
219126-50G 219126-10G
SIAL219126-50GEA 66.5 EUR
SIAL219126-50G SIAL219126-10G
β-Butyrolacton, Sigma-Aldrich®
β-Butyrolacton
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43,5 °C
Dichte: 1,0555 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005170
CAS-Nummer: 3068-88-0
EINECS: 221-330-3
UN: 1993
ADR: 3,III