(±)-γ-Decalacton ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-4-Hydroxydecansäurelacton, (±)-γ-Dekalacton, (±)-Decan-4-olid
A19732.06 A19732.14 A19732.22
A19732.06EA 28 EUR
A19732.06 A19732.14 A19732.22
(±)-γ-Decalacton ≥98%
(±)-γ-Decalacton
Purity: 98% CAS No.: 706-14-9 Molecular Formula: C10H18O2 Formula Weight: 170.25 Flash Point: 146°(294°F) Refractive Index: 1.500 Boiling Point: 150-153°/15mm Beilstein Reference: 117547 MDL No.: MFCD00005404
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170.25 g/mol
Siedepunkt: 150…153 °C (15 mmHg)
Dichte: 0.948
Flammpunkt: 146 °C (294 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005404
CAS-Nummer: 706-14-9
EINECS: 211-892-8