(±)-γ-Decalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-4-Hydroxydecansäurelacton, (±)-γ-Dekalacton, (±)-Decan-4-olid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W236004-1KG-K W236004-5KG-K W236004-10KG-K
SIALW236004-1KG-KEA 142 EUR
SIALW236004-1KG-K SIALW236004-5KG-K SIALW236004-10KG-K
(±)-γ-Decalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Decalacton
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170.25 g/mol
Siedepunkt: 281
Dichte: 0.965 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00005404
CAS-Nummer: 706-14-9
EINECS: 211-892-8