Sorbitanmonolaurat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Sorbitanlaurat, Span 20, Sorbitanmonododecanoat
L12099.30
L12099.0B
L12099.30EA
34.7
EUR
L12099.30
L12099.0B
Sorbitanmonolaurat
Sorbitanmonolaurat
CAS No.: 1338-39-2
Molecular Formula: C18H34O6
Formula Weight: 346.47
Flash Point:
Formel:
C₁₈H₃₄O₆ Molecular Weight: 346,46 g/mol Dichte: 1,032 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005365 CAS-Nummer: 1338-39-2 EINECS: 215-663-3 Merck Index: 14,8724 |