L(+)-Ascorbinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L-Threoascorbinsäure, Acidum ascorbicum, Vitamin C
11188.22 11188.36 11188.A3
11188.22EA 33.3 EUR
11188.22 11188.36 11188.A3
L(+)-Ascorbinsäure ≥98%
L(+)-Ascorbinsäure
Purity: 98+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176.13 g/mol
Siedepunkt: 553
Schmelzpunkt: ∼ 191 °C (Zers.)
Dichte: 1.65
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM