L(+)-Ascorbinsäure freie Säure ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: L-Threoascorbinsäure, Acidum ascorbicum, Vitamin C
0143-100GEA 201 EUR
0143-100G 0143-500G
L(+)-Ascorbinsäure freie Säure ≥99% ACS
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,13 g/mol
Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Heavy Metals (as Pb) < 0,002%
Iron ≤ 0,001%
Purity ≥ 99
Residue on Ignition ≤ 0,1%
Specific Rotation 20,5° - 21,5°