L(+)-Ascorbinsäure, BAKER ANALYZED® für die Biotechnologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
L-Threoascorbinsäure, Acidum ascorbicum, Vitamin C
1018.0100EA
69.54
EUR
1018.0100
1018.0500
L(+)-Ascorbinsäure, BAKER ANALYZED® für die Biotechnologie, J.T.Baker®
L(+)-Ascorbinsäure
Formel:
C₆H₈O₆ Molecular Weight: 176,13 g/mol Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 190…192 °C Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064328 CAS-Nummer: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (dried) | min. 99.5 % |
Iron (Fe) | max. 5 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Loss on Drying at 105°C | max. 0.1 % |
Residue on Ignition | max. 0.05 % |
Specific Rotation [alpha] 20/D (dried basis), c=10 in water) | +20.5 - +21.5 ° |
Water Insoluble Material | passes test |