Natrium-L(+)-ascorbat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
L-Threoascorbinsäure Natriumsalz, Acidum ascorbicum Natriumsalz, Natriumascorbat, L(+)-Ascorbinsäure Natriumsalz
A17759.22
A17759.36
A17759.22EA
34.8
EUR
A17759.22
A17759.36
Natrium-L(+)-ascorbat ≥99%
Natrium-L(+)-ascorbat
Purity: 99%
CAS No.: 134-03-2
Molecular Formula: C6H7NaO6
Formula Weight: 198.11
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 3767246
Merck Reference: 14,830
Optical Rotation: +105° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00082340
Formel:
C₆H₇NaO₆ Molecular Weight: 198,11 g/mol Schmelzpunkt: ∼220 °C Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082340 CAS-Nummer: 134-03-2 EINECS: 205-126-1 Merck Index: 14,830 |