Natrium-L(+)-ascorbat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
11140-1KG 11140-250G 11140-50G
SIAL11140-1KGEA 340 EUR
SIAL11140-1KG SIAL11140-250G SIAL11140-50G
Natrium-L(+)-ascorbat, Sigma-Aldrich®
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
Schmelzpunkt: 219 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082340
CAS-Nummer: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM