Dehydroacetsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on, 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion, Dehydroacetsäure
111940050 111941000 111945000
ACRO111940050EA 20.9 EUR
ACRO111940050 ACRO111941000 ACRO111945000
Dehydroacetsäure 98%
Dehydroacetsäure
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066709
CAS-Nummer: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
Sulfated ash ≤0.1 % (700 °C, 2 h)
Titration with NaOH ≥97.5 %