Dehydroacetsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on, 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion, Dehydroacetsäure
A17827.0B A17827.18 A17827.30
A17827.0BEA 163 EUR
A17827.0B A17827.18 A17827.30
Dehydroacetsäure ≥98%
Dehydroacetsäure
Purity: 98% CAS No.: 520-45-6 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 109-113° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 6129 Merck Reference: 14,2865 MDL No.: MFCD00066709
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Siedepunkt: 269…270 °C
Schmelzpunkt: 109…113 °C
Flammpunkt: 157 °C (314 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066709
CAS-Nummer: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885