Dehydroacetsäure , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-on, 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion, Dehydroacetsäure
30740-100G 30740-500G
SIAL30740-100GEA 43.6 EUR
SIAL30740-100G SIAL30740-500G
Dehydroacetsäure , Sigma-Aldrich®
Dehydroacetsäure
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Siedepunkt: 333
Schmelzpunkt: 108
Flammpunkt: 157
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066709
CAS-Nummer: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 13,02885