Natrium dehydracetat ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Natrium dehydroacetat, Natrium-1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-yliden)ethanolat, Dehydracetsäure Natriumsalz, Dehydroacetsäure Natriumsalz

B21060.0E B21060.22 B21060.36
B21060.0EEA 478 EUR
B21060.0E B21060.22 B21060.36
Natrium dehydracetat ≥97%
Natrium dehydracetat

Purity: 97% CAS No.: 4418-26-2 Molecular Formula: C8H7NaO4 Formula Weight: 190.13 pH: 8.8-9.3 Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00040583

Formel: C₈H₇NaO₄
Molecular Weight: 190,13 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 295 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040583
CAS-Nummer: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR