Natrium dehydracetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Natrium dehydroacetat, Natrium-1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-yliden)ethanolat, Dehydracetsäure Natriumsalz, Dehydroacetsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000 8.14085.9025
8.14085.0005EA 24.7 EUR
8.14085.0005 8.14085.0250 8.14085.1000 8.14085.9025
Natrium dehydracetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium dehydracetat
Formel: C₈H₇NaO₄
Molecular Weight: 190,13 g/mol
Schmelzpunkt: 280…285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040583
CAS-Nummer: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 190.13 g/mol
Bulk Density 500 - 550 kg/m3
pH 8.8 - 9.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C