Natrium dehydracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Natrium dehydroacetat, Natrium-1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-yliden)ethanolat, Dehydracetsäure Natriumsalz, Dehydroacetsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
689521-10KG 689521-40KG
SIAL689521-10KGEA 836 EUR
SIAL689521-10KG SIAL689521-40KG
Natrium dehydracetat, Sigma-Aldrich®
Natrium dehydracetat
Formel: C₈H₇NaO₄
Molecular Weight: 190,13 g/mol
Schmelzpunkt: 280…285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040583
CAS-Nummer: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1