Perylen 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
130070010 130070050
ACRO130070010EA 34.5 EUR
ACRO130070010 ACRO130070050
Perylen 99+%
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
Molecular Weight: 252,32 g/mol
Siedepunkt: 443 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 277…280 °C
Dichte: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004142
CAS-Nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %