Perylen 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L03047.03 L03047.06
L03047.03EA 36.3 EUR
L03047.03 L03047.06
Perylen 98
Perylene
Purity: 98+% CAS No.: 198-55-0 Molecular Formula: C20H12 Formula Weight: 252.32 Odour: Odourless Melting Point: 276-280° Beilstein Reference: 1911335 Merck Reference: 14,7184 MDL No.: MFCD00004142
Formel: C₂₀H₁₂
Molecular Weight: 252.32 g/mol
Siedepunkt: 443
Schmelzpunkt: 276…280 °C
Dichte: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004142
CAS-Nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325