Perylen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20969.0001 8.20969.0005
8.20969.0001EA 37.1 EUR
8.20969.0001 8.20969.0005
Perylen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
Molecular Weight: 252.32 g/mol
Siedepunkt: 443
Schmelzpunkt: 273…278 °C
Dichte: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004142
CAS-Nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 252.31 g/mol
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)