Phenanthren ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L01921.18 L01921.30
L01921.18EA 57.6 EUR
L01921.18 L01921.30
Phenanthren ≥98%
Phenanthrene
Purity: 98% CAS No.: 85-01-8 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: 97-101° Boiling Point: 340° Beilstein Reference: 1905428 Merck Reference: 14,7212 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001168
Formel: C₁₄H₁₀
Siedepunkt: 340 °C
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Dichte: 1,179
Flammpunkt: 171 °C (339 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001168
CAS-Nummer: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM