Phenanthridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
169250050 169250010 169250250
ACRO169250050EA 91.2 EUR
ACRO169250050 ACRO169250010 ACRO169250250
Phenanthridin 98%
Phenanthridine
Formel: C₁₃H₉N
Siedepunkt: 349 °C (769 mmHg)
Schmelzpunkt: 104…108 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004989
CAS-Nummer: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥97.5 %