Ethidiumbromid ≥98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
L07482.06EA 148 EUR
ALFAL07482.06 L07482.03
Ethidiumbromid ≥98% (Trockengewicht)
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 261 °C (Zers.)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,4731