Ethidiumbromid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
PIER17896EA 80 EUR
PIER17896 PIER17898
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 261…264 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751