Dimidiumbromid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid, 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridiniumbromid
B24818.01 B24818.03
B24818.01EA 73.9 EUR
B24818.01 B24818.03
Dimidiumbromid 95%
Dimidiumbromid
Purity: 95% CAS No.: 518-67-2 Molecular Formula: C20H18BrN3 Formula Weight: 380.31 Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00011757
Formel: C₂₀H₁₈BrN₃
Molecular Weight: 380,29 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011757
CAS-Nummer: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM