Dimidiumbromid, Millipore®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid, 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridiniumbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12130.0001 1.12130.0005
1.12130.0001EA 768 EUR
1.12130.0001 1.12130.0005
Dimidiumbromid, Millipore®
Dimidiumbromid
Formel: C₂₀H₁₈BrN₃
Molecular Weight: 380,29 g/mol
Schmelzpunkt: 243…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011757
CAS-Nummer: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 380.28 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials