Phenazin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15770.06 A15770.14 A15770.22
A15770.06EA 41.3 EUR
A15770.06 A15770.14 A15770.22
Phenazin ≥99%
Phenazine
Purity: 99+% CAS No.: 92-82-0 Molecular Formula: C12H8N2 Formula Weight: 180.21 Melting Point: 175-177° MDL No.: MFCD00005023
Formel: C₁₂H₈N₂
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175…177 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005023
CAS-Nummer: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359