18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
28125-100G
28125-25G
28125-5G
SIAL28125-100GEA
270
EUR
SIAL28125-100G
SIAL28125-25G
SIAL28125-5G
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan), Sigma-Aldrich®
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Formel:
C₁₂H₂₄O₆ Molecular Weight: 264.32 g/mol Siedepunkt: 396 Schmelzpunkt: 37…39 °C Dichte: 1.237 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 109 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005113 CAS-Nummer: 17455-13-9 EINECS: 241-473-5 Merck Index: 13,02630 |