15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan
A12265.03
A12265.06
A12265.14
A12265.03EA
23.4
EUR
A12265.03
A12265.06
A12265.14
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V) ≥98%
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V)
Purity: 98%
CAS No.: 33100-27-5
Molecular Formula: C10H20O5
Formula Weight: 220.27
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₂₀O₅ Siedepunkt: 150…155 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1,110 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005110 CAS-Nummer: 33100-27-5 EINECS: 251-379-6 |