15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
188832-25G
188832-1G
188832-5G
SIAL188832-25GEA
160
EUR
SIAL188832-25G
SIAL188832-1G
SIAL188832-5G
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V), Sigma-Aldrich®
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V)
Formel:
C₁₀H₂₀O₅ Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005110 CAS-Nummer: 33100-27-5 EINECS: 251-379-6 |