12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan
187020025 187020050 187020250
ACRO187020025EA 59 EUR
ACRO187020025 ACRO187020050 ACRO187020250
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V) 97%
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V)
Formel: C₈H₁₆O₄
Molecular Weight: 176,21 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005103
CAS-Nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))