12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
194905-1G 194905-5G
SIAL194905-1GEA 59 EUR
SIAL194905-1G SIAL194905-5G
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V), Sigma-Aldrich®
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V)
Formel: C₈H₁₆O₄
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005103
CAS-Nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II