2,6-Dichlorpurin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichloro-9H-purine
113700010
113700050
ACRO113700010EA
29.4
EUR
ACRO113700010
ACRO113700050
2,6-Dichlorpurin 97%
2,6-Dichlorpurin
Formel:
C₅H₂Cl₂N₄ Molecular Weight: 189 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077725 CAS-Nummer: 5451-40-1 EINECS: 226-681-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥97.5 % |