2,6-Dichlorpurin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2,6-Dichloro-9H-purine
B21289.03
B21289.06
B21289.03EA
42.8
EUR
B21289.03
B21289.06
2,6-Dichlorpurin ≥97%
2,6-Dichlorpurin
Purity: 97%
CAS No.: 5451-40-1
Molecular Formula: C5H2Cl2N4
Formula Weight: 189.01
Melting Point: ca 184-186° dec.
Beilstein Reference: 9354
Formel:
C₅H₂Cl₂N₄ Molecular Weight: 189 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 184…186 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077725 CAS-Nummer: 5451-40-1 EINECS: 226-681-6 |