2,6-Dichlorpurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dichloro-9H-purine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D73103-10G D73103-1G D73103-5G
SIALD73103-10GEA 191 EUR
SIALD73103-10G SIALD73103-1G SIALD73103-5G
2,6-Dichlorpurin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorpurin
Formel: C₅H₂Cl₂N₄
Molecular Weight: 189 g/mol
Schmelzpunkt: 181
MDL: MFCD00077725
CAS-Nummer: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6