2-Amino-6-chlorpurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chlor-7H-purin-2-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109789-1G 109789-5G
SIAL109789-1GEA 21.2 EUR
SIAL109789-1G SIAL109789-5G
2-Amino-6-chlorpurin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-chlorpurin
Formel: C₅H₄ClN₅
Molecular Weight: 169.57 g/mol
Schmelzpunkt: 300
MDL: MFCD00075252
CAS-Nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7