Adenin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Purin-6-amin, 9H-Purin-6-amin, Vitamin B4, 6-Aminopurin
147440250 147441000 147445000
ACRO147440250EA 98.9 EUR
ACRO147440250 ACRO147441000 ACRO147445000
Adenin 99%
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Molecular Weight: 135.13 g/mol
Schmelzpunkt: 360…365 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %