Adenin
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Purin-6-amin, 9H-Purin-6-amin, Vitamin B4, 6-Aminopurin
10739.02 10739.03
SERA10739.02EA 72.8 EUR
SERA10739.02 SERA10739.03
Adenin
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Molecular Weight: 135.13 g/mol
Dichte: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152