Adenin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Purin-6-amin, 9H-Purin-6-amin, Vitamin B4, 6-Aminopurin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A5665-100G
A5665-25G
SIALA5665-100GEA
365
EUR
SIALA5665-100G
SIALA5665-25G
Adenin, Sigma-Aldrich®
Adenin
Formel:
C₅H₅N₅ Molecular Weight: 135,13 g/mol Dichte: 0,99741 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041790 CAS-Nummer: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00152 |