Guanin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-1H-purin-6(9H)-on, 2-Amino-6-oxopurin
A12024.14 A12024.22 A12024.36
A12024.14EA 43.5 EUR
A12024.14 A12024.22 A12024.36
Guanin ≥98%
Guanin
Purity: 98% CAS No.: 73-40-5 Molecular Formula: C5H5N5O Formula Weight: 151.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9680 Merck Reference: 14,4564 MDL No.: MFCD00071533
Formel: C₅H₅N₅O
Molecular Weight: 151,13 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00071533
CAS-Nummer: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 14,4564