Hypoxanthin
Lieferant: Serva
Synonyme: 1H-Purin-6-on, 6-Purinon, Purin-6(1H)-on, 6-Hydroxypurin
26040.02 26040.03
SERA26040.02EA 0 EUR
SERA26040.02 SERA26040.03
Hypoxanthin
Hypoxanthin
Formel: C₅H₄N₄O
Molecular Weight: 136,11 g/mol
Schmelzpunkt: > 310 °C
MDL: MFCD00005725
CAS-Nummer: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895