Hypoxanthin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1H-Purin-6-on, 6-Purinon, Purin-6(1H)-on, 6-Hydroxypurin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H9377-1G
H9377-100G
H9377-25G
H9377-5G
SIALH9377-1GEA
63.1
EUR
SIALH9377-1G
SIALH9377-100G
SIALH9377-25G
SIALH9377-5G
Hypoxanthin, Sigma-Aldrich®
Hypoxanthin
Formel:
C₅H₄N₄O Molecular Weight: 136,11 g/mol Schmelzpunkt: > 310 °C |
MDL:
MFCD00005725 CAS-Nummer: 68-94-0 EINECS: 200-697-3 Merck Index: 13,04895 |