Hypoxanthin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1H-Purin-6-on, 6-Purinon, Purin-6(1H)-on, 6-Hydroxypurin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H9636-1G H9636-25G H9636-5G
SIALH9636-1GEA 34 EUR
SIALH9636-1G SIALH9636-25G SIALH9636-5G
Hypoxanthin, Sigma-Aldrich®
Hypoxanthin
Formel: C₅H₄N₄O
Molecular Weight: 136,11 g/mol
Schmelzpunkt: > 310 °C
MDL: MFCD00005725
CAS-Nummer: 68-94-0
EINECS: 200-697-3
Merck Index: 13,04895