3-Methyladenin 90+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-3H-adenin, 6-Amino-3-methylpurin
379791000 379795000
ACRO379791000EA 182 EUR
ACRO379791000 ACRO379795000
3-Methyladenin 90+%
3-Methyladenin
Formel: C₆H₇N₅
Molecular Weight: 149.16 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010531
CAS-Nummer: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %