7-Methyladenin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Amino-7-methylpurin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
666548-100MG
666548-500MG
SIAL666548-100MGEA
161
EUR
SIAL666548-100MG
SIAL666548-500MG
7-Methyladenin, Sigma-Aldrich®
7-Methyladenin
Formel:
C₆H₇N₅ Molecular Weight: 149,16 g/mol |
MDL:
MFCD00127790 CAS-Nummer: 935-69-3 |